Merck
PHL85879
Guvacine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,2,5,6-Tetrahydronicotinic acid hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES String
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
InChIKey
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
GABA uptake inhibitor.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)