Merck
PHL84198
Ajugol
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 385,00
€ 385,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 385,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.35
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 385,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@H]3[C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C
InChI
1S/C15H24O9/c1-15(21)4-7(17)6-2-3-22-13(9(6)15)24-14-12(20)11(19)10(18)8(5-16)23-14/h2-3,6-14,16-21H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
VELYAQRXBJLJAK-XKKWFBPMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)