Fortfahren mit
SML3425
Harpagoside
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1S ,4aS ,5R ,7S ,7aS )-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-4a,5-dihydroxy-7-methyl-7-[[(2E )-1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl]oxy]cyclopenta[c ]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -30°
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@]3([C@H]2[C@](C[C@H]3O)(OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C)O
InChI
1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KVRQGMOSZKPBNS-FMHLWDFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Harpagoside is an orally available iridoid glycoside and an active component of Harpagophytum extract with cardioprotective effects. Harpagoside is shown to directly bind to and activate ACE2. Allosterically inhibits ACE2 binding to spike protein and reduces viral entry and lessen SARS-CoV-2 infection. Harpagoside was reported to suppress AP-1, IL-6, COX-1/2, c-FOS, NF-ĸB expression and upregulate BMP2 and Wnt signaling pathways.
Orally available iridoid glycoside that exhibits cardioprotective effects; anti-viral and a direct ACE2 activator
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3259SML3336SML2917
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harpagoside
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)