Fortfahren mit
55561
Aucubin
analytical standard
Synonym(e):
Aucubosid, Rhimantin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-540-8
Beilstein/REAXYS Number:
50340
MDL number:
€ 70,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@]1([H])C(CO)=C[C@H]2O
InChI
1S/C15H22O9/c16-4-6-3-8(18)7-1-2-22-14(10(6)7)24-15-13(21)12(20)11(19)9(5-17)23-15/h1-3,7-21H,4-5H2/t7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15-/m0/s1
InChI key
RJWJHRPNHPHBRN-FKVJWERZSA-N
General description
Aucubin is a chromogene iridoid glucoside isolated from the genus, Veronica L. and exhibits a broad-spectrum of biological activities such as hepatoprotective, antitoxic, neuroprotective, antiaging, antiosteoporosis, anti-inflammatory and cardioprotective effects.
Application
Aucubin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Veronica genus using liquid chromatography coupled to mass spectrometry. It may also be used as an internal standard for the determination of catalpol in biological samples using high-performance liquid chromatography coupled with atmospheric pressure chemical ionization−tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL891630009059018692
Aucubin analytical standard
Supelco
55561
Aucubin
Aucubin phyproof® Reference Substance
PHL89163
Aucubin
Aucubin primary reference standard
00090590
Aucubin
Lupeol analytical standard
Supelco
18692
Lupeol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aucubin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antioxidant and pancreas-protective effect of aucubin on rats with streptozotocin-induced diabetes
Jin L, et al.
European Journal of Pharmacology, 582(1), 162-167 (2008)
MIC, et al.
Research Communications in Molecular Pathology and Pharmacology, 102(2), 189-204 (1998)
Yang Li et al.
Carbohydrate research, 344(16), 2270-2273 (2009-09-19)
X-ray diffraction analyses of iridoid glycoside aucubin (1) and its aglycone aucubigenin (2) are reported. It was found that crystals of 1 are orthorhombic, with P2(1)2(1)2(1) space group, both cyclopentane ring and pyran ring adopt envelope conformations, and the Glc
Global Trade Item Number
SKUGTIN
35914-250MG04061833946855
843969005004027269257644
282227-5G04061826227879
C151000004061833792315
1111001-200MG04061838698513
282227-1G04061826227787
843969025004027269257651
PHR1421-1G04061835234080
55561-5MG-F04061832582610
55561-25MG-F04061833277652