Merck
PHL84170
Absinthin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 706,00
€ 706,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 706,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H40O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 706,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@@H]2[C@@]43[C@@H]([C@@H]([C@H]5[C@@H]4C(=C6[C@H]7OC(=O)[C@H]([C@@H]7CC[C@@]([C@@H]65)(O)C)C)C)C=C3C)[C@](CC[C@H]2[C@@H](C1=O)C)(O)C
InChI
1S/C30H40O6/c1-12-11-18-20-21(30(12)24(18)29(6,34)10-8-17-14(3)27(32)36-25(17)30)15(4)19-22(20)28(5,33)9-7-16-13(2)26(31)35-23(16)19/h11,13-14,16-18,20-25,33-34H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,28-,29-,30+/m0/s1
InChIKey
PZHWYURJZAPXAN-ILOFNVQHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)