Merck
PHL89484
Artemisinin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Arteannuin, Qinghaosu
Größe auswählen
25 MG
€ 275,00
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 275,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
156-157 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
InChIKey
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)