Fortfahren mit
SML2259
Lapatinib
≥98% (HPLC), EGFR/ErbB1 and HER2/ErbB2 inhibitor, powder
Synonym(e):
Lapatinib, GD 2016, GSK 572016, GW-572016, GW572016, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-(((2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)-2-furanyl)-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-((2-methylsulfonylethylamino)methyl)-2-furyl)quinazolin-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
€ 193,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H26ClFN4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
581.06
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 56,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lapatinib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3N=CN=C(C3=C2)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)OCC5=CC=CC(F)=C5)O1)=O
InChI
1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
InChI key
BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Lapatinib acts as a dual tyrosine kinase inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR/ErbB1) and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2/ErbB2). It competes for its binding site on the tyrosine kinase domain with adenosine triphosphate (ATP). Lapatinib mediates has been studied in vitro in the inhibition of cell growth as well as and apoptosis induction in several human cancer cells such as breast, lung, vulva, gastric, and head and neck cancer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2632SML0870SML2983
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lapatinib
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Liver
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 2 - STOT RE 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)