Merck
PHL83940
Condurangoglykosid E2
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 626,00
€ 626,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 626,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C60H88O21
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1145.33
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 626,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@](O[C@H]2[C@H](OC)C[C@@](O[C@@H]3[C@@H](C)O[C@@](O[C@H]4[C@@H](OC)C[C@@](O[C@@H]5CC6=CC[C@]([C@](CC[C@@H]7C(C)=O)(O)[C@]7(C)[C@H](C(O/C=C/C8=CC=CC=C8)=O)[C@H]9OC(C)=O)(O)C9[C@@]6(C)CC5)([H])O[C@@H]4C)([H])C[C@@H]3OC)([H])O[C@@H]2C)([H])O[C@H](C
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)