D21405
1,8-Diaminonaphthalin
99%
Synonym(e):
1,8-Naphthylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
bp
205 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
InChIKey
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>392.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 200 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges