Fortfahren mit
C5157
Campesterol
~65%
Synonym(e):
24α-Methyl-5-cholesten-3β-ol, 24(R)-Ergost-5-en-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 610,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H48O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.68
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-484-4
Beilstein/REAXYS Number:
3216975
MDL number:
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
powder
concentration
~65%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
SGNBVLSWZMBQTH-ZRUUVFCLSA-N
Application
Campesterol wurde als Standard in der GC[1]- und HPLC-Analyse von Proben pflanzlicher Öle verwendet.
Biochem/physiol Actions
Campesterol ist ein Phytosterin, das hauptsächlich in Nüssen, Früchten, Hülsenfrüchten und Samen vorkommt. Obwohl es ein Analogon von Cholesterin ist, wird es vom menschlichen Körper nur schlecht absorbiert und hemmt die Absorption von Cholesterin kompetitiv. Campesterol reduziert die Transkription von Genen, die am Cholesterin-Metabolismus in den Hepatozyten und Enterozyten beteiligt sind, und wirkt sich positiv bei der Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen aus.[2][3]
Phytosterin (Pflanzensterin) Kann die Absorption von in Lebensmitteln enthaltenem Cholesterin verringern.
Preparation Note
Campesterol ergibt bei 20 mg/mL in Chloroform eine farblose bis schwach gelbe Lösung.
Analysis Note
Zu ~98 % mittels HPLC und GC nachgewiesen; durch 13C-NMR wurde auch nachgewiesen, dass ~35 % Dihydrobrassicasterol (24β-Methyl-5-cholesten-3β-ol; 24[S]-Ergost-5-en-3β-ol) enthalten sind.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8503C8667700100P
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
sheep wool
biological source
sheep wool
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
concentration
~65%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Campesterol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf