Merck
PHL83537
Robursäure
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 454,00
€ 454,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 454,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H48O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 454,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC(=O)CC[C@@]1([C@@H]2[C@]([C@@]3(CC[C@@]4([C@@H]([C@H]([C@@H](CC4)C)C)C3=CC2)C)C)(CC[C@H]1C(=C)C)C)C
InChIKey
RPPYCVULPFKBOG-CSHKLQQTSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)