Fortfahren mit
08393
Ölsäureamid
analytical standard
Synonym(e):
cis-9,10-Octadecenoamid, cis-9-Octadecenamid, Oleamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H35NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
206-103-9
MDL number:
€ 54,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Biochem/physiol Actions
Schlafinduzierendes Lipid im Gehirn, das GABAA-Rezeptoren allosterisch moduliert und die Reaktion von 5-HT7-Serotoninrezeptoren potenziert. Selektiver endogener Agonist des CB1-Cannabinoid-Rezeptors von Ratte und Mensch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O21361545034O0140000
Oleamide analytical standard
Supelco
08393
Oleamide
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
assay
≥98.5% (TLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ölsäureamid
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher J Fowler
British journal of pharmacology, 141(2), 195-196 (2003-12-24)
The fatty acid amide class of compounds, which include the endocannabinoid anandamide and the sleep-inducing compound oleamide, have been shown in vitro to have a multiplicity of actions upon different neurochemical systems. In the present issue of this journal, Leggett
Gregory P Mueller et al.
Vitamins and hormones, 81, 55-78 (2009-08-04)
Oleamide (cis-9-octadecenamide) is the prototype long chain primary fatty acid amide lipid messenger. The natural occurrence of oleamide was first reported in human serum in 1989. Subsequently oleamide was shown to accumulate in the cerebrospinal fluid of sleep-deprived cats and
W B Mendelson et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 25(5 Suppl), S36-S39 (2001-10-30)
Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma. It accumulates in the CSF of rats after six hours of sleep deprivation and induces
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T68209-10G04061837372025
T68209-25G04061837372032
08393-25MG04061838652355