Merck
PHL80370
Pilocarpin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanon -hydrochlorid
Größe auswählen
20 MG
€ 252,00
€ 252,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
€ 252,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.72
Beilstein:
4034491
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 252,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
202-205 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChIKey
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-selektiver muskarinischer Acetylcholin-Rezeptoragonist, verwendet für ein experimentelles Epilepsiemodell.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)