K08670357
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
Synonym(e):
Kromasil C18
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X250
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kromasil® C18 HPLC column involves a silica-based packing. The reduced levels of Na, K, Ca, Fe, Al, and Mg make the column useful for polar compounds, which tend to interact with the silica surface.
Anwendung
Kromasil® C18 HPLC column may be used for the estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Simultaneous estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reverse phase HPLC method.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 142-144 (2007)