Merck
G005716
HPLC Analysis of Acetaminophen, Caffeine, Chlorpheniramine, Ibuprofen, Naproxen, Phenylephrine, and Pseudoephedrine on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.0 with phosphoric acid: acetonitrile (98:2); [B] acetonitrile;
gradient: 0 to 68% B in 3 min; held at 68% B for 2 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 95:5, water: methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various over the counter drugs.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Maleic acid
    Acetaminophen
    Caffeine
    Naproxen
    Ibuprofen
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)