Wichtige Dokumente
45590
Monolinuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
InChIKey
LKJPSUCKSLORMF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)