Merck
G005174
SFC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, Methanol Gradient
application for SFC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] carbon dioxide; [B] methanol;
Gradient of 5-65% methanol in 3 min., hold for 1 min
flow rate: 4 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: warfarin
Eignung
application for SFC
Anwendung(en)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
SFC data provided by Dr. Christina Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ.
Instrument: Berger Analytical SFC system equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Warfarin
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)