Fortfahren mit
UC214
(S)-(−)-Warfarin
≥97% (HPLC), CYP2C9 substrate, solid
Synonym(e):
S-(−)-3-Acetonybenzyl)-4-hydroxycoumarin, S-(−)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenybutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
226-907-3
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Produktname
(S)-(−)-Warfarin, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to pale yellow
mp
≥170 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-HNNXBMFYSA-N
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Warfarin is an antagonist of vitamin K. It is an oral coumarin anticoagulant.[1]
Application
Studies using (R)-(+)-warfarin have reported that it can upregulate hepatic CYP3A4 and CYP2C[1]. It has also been used in HepG2 cells to study protein profiles[2].
(S)-(−)-Warfarin has been used in cell cultures.
Biochem/physiol Actions
CYP2C9 substrate; anticoagulant.
Warfarin is used to regulate and inhibit thromboembolic disorders.[1] The CYP2C9 (cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) protein plays a major role in the inactivation of potent S-warfarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
5543-57-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)