Merck
G004378
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity-1701
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Equity-1701, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28372-U)
oven: 75 °C (2 min), 15 °C/min to 280 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)