Merck
23817
Supelco
Polyimid-Dichtungsharz
pkg of 5 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Verpackung
pkg of 5 g
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein GlasSeal Verbinder sorgt bereits für eine perfekte Verbindung zweier Fused-Silica- oder Glassäulen; ein kleiner Tropfen dieses Klebers macht eine solche Verbindung extrem haltbar. Er ist ebenso ein hervorragender Hochtemperatur-Kleber. Aushärtung bei 200°C, Maximaltemperatur 350°C. 5g-Flasche mit handlichem Applikator im Deckel.
Anwendung
Polyimide sealing is used to make a permanent and leak-free union between two pieces of silica tubing, stainless steel or glass, press fit unions are most commonly used.[1]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
187.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86.11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Causes and prevention of column damage.
Rood D.
The Troubleshooting and Maintenance Guide for Gas Chromatographers, 228-229 (2007)
Emiliano Zampetti et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(1) (2021-01-01)
Benzene, toluene and xylene (BTX) are an important part of the volatile organic compounds (VOCs) to be detected and monitored in the air, due to their toxicity towards human health. One of the most reliable technique used in BTX detection
Jessica Wade et al.
Nature communications, 11(1), 6137-6137 (2020-12-03)
Polymer thin films that emit and absorb circularly polarised light have been demonstrated with the promise of achieving important technological advances; from efficient, high-performance displays, to 3D imaging and all-organic spintronic devices. However, the origin of the large chiroptical effects
Maxwell Wei-Hao Li et al.
Journal of chromatography. A, 1620, 461002-461002 (2020-03-08)
Micro gas chromatography (µGC) is a technique developed for rapid, in situ analysis of volatile organic compounds (VOCs) for environmental protection, industrial monitoring, and toxicology. While reduced µGC size and power requirements allow for increased portability, the low moisture and
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is a GlasSeal connector?
    1 answer
    1. A GlasSeal connector is a small piece of drawn glass tubing that is used to connect fused-silica capillary columns.  When you want the seal to be permanent, you can use the 23817: Polyimide Sealing Resin
      Helpful?
  3. What is the solvent used with the Polyimide Sealing Resin, Product 23817?
    1 answer
    1. The Supelco 23817: Sealing resin is solubilized in N-Methylpyrrolidone (Aldrich 443778).  Once this liquid polymer solidifies on drying or curing with heat, it can only be degraded by hot N-Methylpyrrolidone or hot concentrated sulfuric acid.