Fortfahren mit
20480
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Quickly connect three pieces of fused silica tubing of the same or different diameters without the need for tools. The leak-free connection is useful to split a sample to two columns, or to split a column effluent to two detectors. Silanized for an inert inside surface. For use with 0.10 - 0.53 mm I.D. fused silica tubing.
Column connectors are useful for attaching a guard column/retention gap to an analytical column, or for repairing a broken column.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
236322362820479
description
pkg of 1 ea
description
pkg of 3 ea
description
pkg of 25 ea
description
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 12 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)