Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 3 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Mit diesem Produkt können drei Quarzglasröhrchen mit identischem oder unterschiedlichem Durchmesser rasch verbunden werden, ohne dass Hilfsmittel erforderlich wären. Die leckagefreie Verbindung ist hilfreich, wenn eine Probe auf zwei Säulen oder ein Säulenausfluss auf zwei Detektoren aufgeteilt werden soll. Silanisiert für eine inerte Innenfläche. Zur Verwendung mit Quarzglasröhrchen mit einem Innendurchmesser von 0,10–0,53 mm.
Application
Der „Y“-förmige GlasSeal-Verbinder kann in der kapillären, gaschromatographisch-elektroantennographischen (GC-EAD) Detektion für eine Chiralitätsanalyse von Methylestern essenzieller Aminosäuren genutzt werden.
Other Notes
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 3 ea | description pkg of 5 ea | description pkg of 25 ea | description pkg of 1 ea |
| packaging pkg of 3 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 25 ea | packaging pkg of 1 ea |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?