G004027
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 (UV at 254 nm)
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile: [B] acetic acid: [C] triethylamine; (100:0.3:0.25, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)