Merck
BP746
Paroxetin-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Paroxetin -hydrochlorid Hemihydrat, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)-methyl]-4-(4-fluor-phenyl)-piperidin -hydrochlorid Hemihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paroxetine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChIKey
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Paroxetine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paroxetine Tablets
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Antidepressivum
    Paroxetin-hydrochlorid Hemihydrat ist einer der wirksamsten und selektivsten der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Antidepressivum
    Verpackung
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliches Produkt
    Produkt-Nr.
    Beschreibung
    Preisangaben
    Piktogramme
    Exclamation markEnvironment
    Signalwort
    Warning
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    Zielorgane
    Respiratory system
    Lagerklassenschlüssel
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Artikel
    Sie können unsere Tabellen zu NMR-Verschiebungen für die gängigsten deuterierten Lösungsmittel einsehen oder herunterladen. Protonen-NMR- und Kohlenstoff-NMR-Tabellen unterstützen Chemiker bei der Unterscheidung von Signalen und Verunreinigungen, die von Lösungsmittelrückständen oder einem Reaktionsapparat stammen könnten.