Merck
Y0000579
Paroxetinhydrochlorid (wasserfrei) Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)-methyl]-1-benzyl-4-(4-fluor-phenyl)-piperidin, N-Benzylparoxetin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26FNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.49
Beilstein:
9809201
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paroxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
c1ccccc1.Fc2ccc(cc2)[C@@H]3CCN(C[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4)Cc6ccccc6
InChI
1S/C26H26FNO3/c27-22-8-6-20(7-9-22)24-12-13-28(15-19-4-2-1-3-5-19)16-21(24)17-29-23-10-11-25-26(14-23)31-18-30-25/h1-11,14,21,24H,12-13,15-18H2/t21-,24-/m0/s1
InChIKey
AGTKMLMRHVWXHN-URXFXBBRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)