Merck
18795
Brucella-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 13 g/L , casein peptone, 10 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , meat peptone, 10 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 2 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary, microbiology
suitability
Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Brucella spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Streptococcus spp.
Application
Für die Isolierung und Kultivierung von Brucella Spezies, insbesondere der Erreger B. melitensis, B. abortus und B. suis, aus klinischem Material und Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs.
Preparation Note
Löse 41 g in 1 Liter destilliertem Wasser auf und autoklaviere bei 121°C for 15 Minuten. Auf 45-50°C abkühlen lassen und Zusätze gemäss Datenblatt hinzufügen.
Supplemente:
Brucella Differenzierungsagar:
1 ml/l 2% basische Fuchsin Lösung (Cat. No. 03968). oder 2% Thionin-acetat (Cat. No. 88930)
Brucella Selektivagar:
500 mg/l Bacitracin (Cat. No. 11702)
1 mg/l Polymyxin B sulfat (Cat. No. P4932)
100 mg/l Cycloheximid (Cat. No. 01810)
(und wenn nötig) 1.25 mg/l Ethylviolet (Cat. No. 228842)
Zur Isolation von Campylobacter Species:
50 ml/l Hitze inaktiviertes Pferdeserum (Cat. No. H1138)
250mg/l Natrium-pyruvat (Cat. No. P2256)
250mg/l Natriummetabisulfit (Cat. No. 31448)
250mg/l Eisen(II)-sulfat (Cat. No. 31236)
50-100 ml/l defibriniertes Schafsblut
Other Notes
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brucella-Agar
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)