Merck
Z167231
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
white rubber, Suba-Seal® 9, fits neck I.D., 8 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
white rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 8 mm
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 9
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)