Merck
854985
Supelco
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 2 mL vial (standard opening)
Allgemeine Beschreibung
Screw caps [black polypropylene hole cap, thread 8-425, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening)] are available for use with sealing septa. Polypropylene caps have a maximum temperature of 135° C. The PTFE/silicone septum can be used with most organics (until pierced) and is not recommended for chlorosilanes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)