27261-U
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Synonym(e):
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly)
Verpackung
pkg of 100 ea
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..