854743
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 10-425
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- SU860067PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
- 854988PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
- SU860066PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
- 854110PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)