Merck
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® GMPW Serie GFC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® DEAE-NPR-Schutz-Säule, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion ClO4-
Hersteller/Markenname
Tosoh 18253
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
0.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
2.5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders. Guard Column for 4.6mmID TSKgel DNA-NPR column
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)