Merck
818759
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Hydrophobe Interaktion-Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC-Säule, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size, stainless steel hardware
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Phenyl-5PW, 18759
Parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
8 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 2 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
The most hydrophobic among the three TSKgel HIC columns, TSKgel Phenyl-5PW is an excellent choice to screen for the selectivity, retention and recovery of most biomolecules. Featuring a 1000Å pore size in a polymethacrylate base material, the Phenyl-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients. Stainless steel is the standard column format for TSKgel Phenyl-5PW. Glass and PEEK column housings are available for samples that may adsorb to stainless steel. The alternative column formats are also suitable for general applications.
Die Hydrophobic Interaction Chromatographie (HIC) und die Umkehrphasenflüssigkeitschromatographie trennen Proteine aufgrund Ihrer Hydrophobizität und erlauben eine selektive Bindung und Desorption der Proteine. Bei der HIC sind die Bindungsenergien jedoch wesentlich geringer, daher kann mit rein wässrigen mobilen Phasen gearbeitet werden. Die rein wässrige Arbeitsweise verhindert die Denaturierung der Protein-Konfiguration und erhält damit die biologische Aktivität.
TSKgel Ether-5PW, Phenyl-5PW und Butyl-NPR-Säulen auf Polymerbasis liefern unterschiedliche Hydrophobizität zur Optimierung der Chromatographie. Die Konzentration von Ammoniumsulfat kann durch die Wahl einer sehr hydrophoben Packung (z.B. Butyl) minimiert werden. Wir empfehlen eine Ether-5PW -Säule zur Reinigung stark hydrophober Proteine. Ether-5PW und Phenyl-5PW-Packungen basieren auf TSKgel G5000PW-Harz - 10 μm Partikel mit 1000 Å Poren. Das Butyl-NPR-Packungsmaterial wird aus nicht porösen 2,5 μm-Partikeln hergestellt, die schnelle Analysen ermöglichen. Alle drei Säulentypen können mit 0,2M NaOH gereinigt werden. Ein Scale-up ist mit den entsprechenden Toyopearl-Harzen möglich.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)