Fortfahren mit
808043
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
7.5 cm × 4.6 mm
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
phenyl phase
Pore size:
1000 Å pore diameter
Matrix:
polymer particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TSKgel® Umkehrphasen-HPLC-Säule (polymerbasiert), phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
product line
TSKgel®
mol wt
1000 - 1,000,000
manufacturer/tradename
Tosoh Phenyl-5PW, 08043
extent of labeling
1 meq/mL ligand density (estimate)
parameter
no limitation salt concentration, 0-100% organic solvent, 1.2 mL/min flow rate, 30 bar max. pressure, 4-60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
phenyl phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å pore diameter
operating pH
2-12
separation technique
reversed phase
General description
Die geringere C18- und Phenylbelegung auf den TSKgel Octadecyl-4PW- und Phenyl-5PW-Umkehrphasensäulen zeigen kürzere Retentionszeiten als Umkehrphasensäulen auf Kieselgelbasis. Diese Säulen sind nicht empfehlenswert für Verbindungen mit geringem Molekulargewicht, jedoch für Trennungen von Peptiden und Proteinen sind die großen Poren (500 Å und 1000 Å) dieser Packungen ideal. Die sehr großen 1000 Å-Poren erlauben den ungehinderten Zugang von Proteinen und anderen Biomolekülen mit Molekulargewichten von bis zu 350.000 Dalton.
Polymerbasierte Partikel für die Umkehrphasen(RP)-HPLC besitzen gegenüber kieselgelbasierten Partikeln generell zwei Vorteile: Sie sind toleranter gegenüber Einsatzbedingungen mit hohem oder niedrigem pH-Wert, und sie weisen nicht die Interaktionen mit Silanol auf, die bei manchen basischen Analyten Peak-Tailing verursachen. Außerdem enthalten manche Kieselgele intrinsisch Metalle, die bei empfindlichen Biomolekülen zu Chelationsproblemen und damit zu einer schlechten Wiederfindung führen. Polymere TSKgel-Säulen sind mit C18- und Phenyl-Funktionsgruppen und mit unterschiedlicher Porosität der Partikel erhältlich. Schnelle Kinetik und quantitative Proteingewinnung bei einer Beladung im Submikrogrammbereich sind charakteristisch für nicht-poröse, harzbasierte TSKgel Octadecyl-NPR-Säulen.
  • Octadecyl-2PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 125 Å.
  • Octadecyl-4PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 500 Å.
  • Phenyl-5PW-RP-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 1000 Å.
  • Octadecyl-NPR-Partikel sind nicht-porös.
Physical form
Shipped in 30% methanol - 70% water.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
818756817500814005
description
phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
description
phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
description
phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
description
phase C18 (octadecyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
7.5 cm × 2 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
matrix active group
phenyl phase
matrix active group
phenyl phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
5 μm
particle size
2.5 μm
pore size
1000 Å pore diameter
pore size
1000 Å
pore size
125 Å
pore size
-
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)