Merck
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
phase filter (Formyl)
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 17396
Kennzeichnungsgrad
40-70 μeq/mL ligand density
Parameter
pressure (max. 3 bar)
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
aldehyde phase
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
1000 Å
pH-Wert
6-9
Trenntechnik
affinity
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
Physikalische Form
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)