Merck
Z319651
Buchi® cold-trap condenser, for Rotavapor® evaporators
Inner part, For 210/215
Größe auswählen
1 EA
€ 304,00
€ 304,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 304,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 304,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Büchi 00672
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is Z319651-1EA compatible with Buchi R100 rotovaps?
    1 answer
    1. Yes, the Buchi R-100 can accommodate this cold trap condenser.