Merck
808800
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Materialien
glass
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08800
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 8 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Physikalische Form
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)