Merck
79318
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]-oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13D3H22NO5
Molekulargewicht:
278.36
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Assay
≥94.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -31.0 to -25.0, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+/m0/s1/i2D3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)