Merck
73035AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX G-TA GC-Kapillarsäule
L × I.D. 50 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Synonym(e):
GC column, chiral, gamma-dextran
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
500
df
0.12 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
50 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary chiral
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Astec® CHIRALDEX G-TA die erste Wahl für CSPs der Gruppe 1 (Wechselwirkungen an Oberflächen, komplexe Derivate). Diese Phase hat sich als am weitesten eingesetzte selektive Phase in der pharmazeutischen Industrie erwiesen, insbesondere bei der Analyse von chiralen Zwischenprodukten und Arzneimittelstudien in verschiedenen Phasen klinischer Studien. Trennungen vollziehen sich ohne Einlagerungsmechanismus und sind normallerweise schneller und effizienter als bei den meisten chiralen stationären Phasen. Daneben wurde G-TA zur Trennung von Stammsubstanz-Enantiomeren und ihren Metaboliten verwendet. G-TA weist die höchste Selektivität für sauerstoffhaltige Analyten wie Alkohole, Diole und Polyole als freie Alkohole und als Acylderivate; Amine wie Acylderivate; Aminoalkohole, Halogene (Cl>Br>F), Aminosäuren, Hydroxysäuren, Lactone, Furane und Pyrane. Es ist außerdem hochgradig selektiv für Halogenverbindungen.
Anwendung
  • Enantioselective gas chromatographic analysis of aqueous samples by on-line derivatisation. Application to enzymatic reactions.: This study explores the use of the Astec CHIRALDEX G-TA Capillary GC Column for enantioselective gas chromatographic analysis. The method involves on-line derivatization, enabling the analysis of aqueous samples and applying this technique to enzymatic reactions. This innovative approach highlights the column′s capability in achieving high selectivity and sensitivity for chiral compounds in complex matrices (Mommers et al., 2008).
Chemische/physikalische Beständigkeit
Temperatur- Grenzwerte:
  • -10 °C bis 180 °C (isotherm und programmiert)
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organocatalysis using protonated 1,2-diamino-1,2-diphenylethane for asymmetric Diels?Alder reaction
Hoon Kim, Kyoung, et al.
Tetrahedron Letters, 46 (36), 5991-5994 (2005)
Isolation of racemic 2,4-pentanediol and 2,5-hexanediol from commercial mixtures of racemic and meso isomers by way of cyclic sulfites.
Caron, Gaetan; Kazlauskas, R.J.
Tetrahedron Asymmetry, 5 (4), 657-664 (1994)
The synthesis of enantioenriched a-hydroxy esters
Gu, Xin, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (24), 1573-1580 (2014)
The asymmetric hydrogenation of 2-phenethylacrylic acid as the key step for the enantioselective synthesis of Citralis Nitrile?
Scrivanti, Alberto, et al.
Tetrahedron Letters, 47 (52), 9261-9265 (2006)
Asymmetric reduction of a-keto acetals with potassium 9-O-(1,2-isopropylidene-5-deoxy-D-xylofuranosyl)-9-boratabicyclo[3.3.1]nonane. Enantioselective synthesis of a-hydroxy acetals with high optical purities
Tae Cho, B; Sung Chun, Y;
Tetrahedron Asymmetry, 5 (7), 1147-1150 (1994)
Artikel
Chromatographic enantiomeric separation of amino acids, like proline, is described for chiral GC analysis after derivatization.