Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
PE frit (20 μm porosity), polypropylene hardware
feature
endcapped
composition
bed wt., 1 g
packaging
pk of 30
extent of labeling
14% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
6 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
- Hohe Kohlenstoffbeladung (14%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
- Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Widerstandskraft bei extremen pH-Bedingungen
- Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
- Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30 | description bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54 | description bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30 | description bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108 |
| matrix active group C8 (octyl) bonding, polymerically bonded | matrix active group C8 (octyl) bonding, polymerically bonded | matrix active group C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded | matrix active group C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded |
| extent of labeling 14% C loading | extent of labeling 14% C loading | extent of labeling 17% C loading | extent of labeling 17% C loading |
| particle size 45 μm | particle size 45 μm | particle size 45 μm | particle size 45 μm |
| pore size 60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume | pore size 0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume | pore size 0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix silica gel base material (irregularly shaped, acid washed) | matrix silica gel base material (irregularly shaped, acid washed) | matrix silica gel base material (irregular shaped, acid washed) | matrix silica gel base material (irregular shaped, acid washed) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean™ ENVI™-8 SPE-Röhrchen
Was ist los?
nwg
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?