The Visiprep Manifold for extraction using solid phase extraction (SPE) tubes requires a vacuum pump, such as the KNF Laboport® mini pump, along with the SPE Vacuum Trap Kit, product 57120-U. Additionally, there are alternative methods for using SPE tubes. For instance, if processing only a few SPE samples, a Single SPE Tube Processor, 57080-U, is available. Moreover, if processing many samples, a centrifuge can be used for processing the SPE tubes. It is important to note that letting the conditioned tubes dry out should be avoided, as this would necessitate repeating the conditioning process.
505706
Supelclean™ ENVI™-18 SPE-Röhrchen
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Produktlinie
Supelclean™
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
17% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
• Polymer gebunden, Octadecyl (17% C), endcapped
• Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
• Hohe Kohlenstoffbeladung (17%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
• Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Beständigkeit bei extremen pH-Bedingungen
• Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
-
Is a pump necessary for extraction using the Supelclean™ ENVI™-18 SPE Tube?