Merck
57217
Supelco
Supelclean ENVI-Chrom P SPE-Bulkpackung
pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 50 g
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
900 m2/g
Matrix
styrene/divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Durchmesser
80-160 μm
Porengröße
20-300 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Styrene/divinylbenzol-co-polymer
Retentionsmechanismus:Umkehrphase oder Adsorption
KompatibilitätWässrige Lösungen
  • Partikelgröße: 80-160 μm; Spherisch; Porengröße: 110- 175Å; Oberfläche 900m2/g
  • Stark quervernetztes, neutrales, speziell gereinigtes Styrol- Divinylbenzol-Harz für die Retention hydrophober Verbindungen mit wenigen hydrophilen Gruppen unter Umkehrphase-Bedingungen
  • Hohe Beständigkeit gegenüber extremen pH-Werten
  • Typische Applikationen sind Aromaten und phenolische Komponenten aus wassriger Probenmatrix
  • Einsatz für die Extraktion von umweltrelevanten Phenolen aus wässrigen Proben
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.