Fortfahren mit
57089
Supelclean™ LC-4 SPE-Röhrchen
Wide Pore, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PE frit (20 μm porosity), polypropylene hardware
product line
Supelclean™
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 54
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
C4 (butyl) bonding
particle size
45 μm
pore size
500 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
  • Größere Poren für größere Makromoleküle (z.B. Proteine und Peptide)
  • Normalerweise zur Entsalzung und Extraktion von Proteinen und Peptiden in wässrigen Proben eingesetzt
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5701250526957054
description
Wide Pore, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
description
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
pore size
500 Å pore size
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
matrix active group
C4 (butyl) bonding
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
phenyl bonding
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)