Merck
505269
Supelco
Supelclean LC-Ph SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Kennzeichnungsgrad
5.5% C
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
phenyl bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.