Supelclean Sulfoxid-SPE besteht aus einer siliziumdioxidgebundenen Sulfoxid(SO)-Phase. Die Technologie wurde speziell zur Extraktion von polychlorinierten Biphenylen (PCB) aus Transformator-, Alt- und Mineralöl entwickelt. Die PBC-Retention wird durch die Wechselwirkung zwischen dem elektrophilen Schwefelatom der SPE-Phase und der π-Elektronenwolke, die aus den PCB innewohnenden aromatischen Ringen gebildet wird, ermöglicht. Diese einzigartige SPE-Phase bietet eine einfache und effiziente Probenvorbereitungsmethode zum Identifizieren von PCB mit einer Bestimmungsgrenze von 0,5 ppm.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC