Merck
54074-U
Supelco
LpDNPH Rezorian solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LpDNPH Rezorian-Kartusche, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rezorian-Kartuschen sind aus hintergrundschwachem Polypropylen hergestellt und mit einer Luer-Lock-Endverschraubung ausgestattet. Der Luer-Lock-Anschluss ermöglicht den Anschluss der Kartusche an einen Pumpenschlauch oder die Verwendung von zwei in Reihe geschalteten Kartuschen (kein Adapter erforderlich), um auf Durchbruch zu überwachen oder die Probenahmekapazität zu erhöhen
LpDNPH Rezorian Cartridge are solvent-compatible due to its polypropylene components and polyethylene frits. It can be commonly used, either individually or connected in series. It is employed in-line with peristaltic pumps and low pressure HPLC systems, or with a syringe and a single sample processor.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)