52637-U
Discovery® DSC-NH2 SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonym(e):
NH2 (amine) SPE cartridge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
pKa
9.8
Kapazität
~0.43 meq/g capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
normal phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische oder wässrige Lösungen
- Polymerisch gebundene Aminopropylphase sehr polarer Art (Wasserstoffbindung), die Anwendungen der normalen Phase und des Ionenaustauschs zulässt.
- Ein schwacher Anionenaustauscher mit 9,8 pKa. Bei einem pH-Wert von 7,8 oder kleiner werden die funktionalen Gruppen positiv geladen.
- Die Ionenaustauschkapazität beträgt ∼ 0,43 meq/g.
- Ermöglicht die schnelle Freisetzung sehr starker Anionen, wie z. B. Sulfonsäuren, die durch starke Anionenaustauscher unwiderruflich beibehalten werden können.
- Kann in einigen Umkehrphaseanwendungen eingesetzt werden (aufgrund eines Ethyl-Spacers); wird jedoch aufgrund seiner polaren Natur vorrangig als Sorptionsmittel der Ionenaustausch- oder normalen Phase verwendet.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.