Merck
507768
Supelco
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
white silicone septa
Leistungsmerkmale
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Chromacol 8-ST14
Parameter
250 °C max. temp.
Durchmesser
8 mm
Kompatibilität
for use with 2 mL vial - standard opening
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)