Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
fitting
thread for 8-425
application(s)
general analytical
General description
Screw caps (large, opening in top of cap, no septum, thread 8-425) are available as hole caps for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?