Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,30 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 264,00 |
Über diesen Artikel
€ 92,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
technique(s)
protein array: suitable
matrix active group
phase
swelling
1 g swells to 2-3 mL
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
General description
Sephadex G-10 ist ein bewährtes Gelfiltrationsharz, das speziell für die Entsalzung und den Pufferaustausch von Peptiden und kleinen Biomolekülen entwickelt wurde. Es verfügt über die kleinste Ausschlussgrenze innerhalb des Sephadex-Sortiments und ist daher in diesen Anwendungen sehr effektiv. Sephadex selbst ist ein Gelfiltrationsharz, das durch die Vernetzung von Dextran mit Epichlorhydrin hergestellt wird. Die unterschiedlichen Vernetzungsgrade der verschiedenen Sephadex-Typen führen zu Variationen bei den Schwellungseigenschaften und beim molekularen Fraktionierungsbereich. Sephadex G-10 fällt neben vier anderen Typen in die Kategorie der G-Typen, von G-10 für kleine Moleküle bis G-75 für größere Moleküle.
Application
Sephadex® G-10 wird für die Rekonstitution von Membranproteinen zu einem riesigen Proteoliposom verwendet.
Sephadex® G-10 wird als Größenausschlussmaterial zur Trennung konjugierter N-Glycane von überschüssigem Farbstoff verwendet. Es wird auch bei der Entsalzung zur Reduzierung der Salzkonzentration für die Anionenaustausch-(AEx-) und Kationenaustauschchromatographie (CEx) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Sephadex G-10 dient als Gelfiltrationsmedium für die Gelfiltrationschromatographie und Proteinchromatographie. Seine Vielseitigkeit wird durch seine Anwendungen in Krebsstudien und seine Fähigkeit zur Bestimmung des Fluoridgehalts in verschiedenen Proben, einschließlich Leitungswasser, Flusswasser und Proben aus grünem Tee, demonstriert.
Features and Benefits
- Ermöglicht Entsalzung, Entfernung von Verunreinigungen und Transfer in einen neuen Puffer in einem Schritt.
- Geeignet für den Pufferaustausch und die Reinigung biologischer Proben.
- Wirksam für Peptide, kleine Proteine und Oligosaccharide mit einem Molekulargewicht von mehr als 700.
- Entfernt effizient Salze, Farbstoffe und radioaktive Marker.
- Niedrigste Ausschlussgrenze im Sephadex-G-Sortiment mit einem Molekulargewicht von 700
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Medium | description Superfine | description Medium | description BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, fine |
| matrix active group phase | matrix active group phase | matrix active group polymer | matrix active group - |
| compatibility Cytiva | compatibility Cytiva | compatibility - | compatibility - |
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) protein array: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| swelling 1 g swells to 2-3 mL | swelling 1 g swells to 12-15 mL | swelling -1 g swells to 9-11 mL | swelling 1 g swells to 9-11 mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?