Merck
503363
Hochreine Druckminderer ohne Spülventil
single-stage
, CGA 350, 1/4 in. male NPT endfitting
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Fitting
1/4 in. male NPT endfitting
CGA 350
Anwendung
H2, CH2, Ar/CH4
Leistungsmerkmale und Vorteile
Druckregler:
Hochreine und ultra-hochreine Druckminderer
  • Speziell gereinigt für die Beseitigung von Halogenkohlenwasserstoffen und Kohlenwasserstoffen.
  • Filter im Fitting und im Reglergehäuse schützen den Regler vor Partikeln und Druckstößen.
  • Easy-to-read 2½ in. Manometer, 6,3 cm. Die Manometer an Reglern mit CGA-Fittings zeigen den Druck in psi an, bei Reglern mit DIN-Fittings in bar.
  • Leckgetestet, fertig für den Gebrauch
  • Hochreine Regler sind leckgetestet bis zu 2 × 10-5 mL/s (Helium).
  • Ultra-hochreine Regler sind leckgetestet bis zu 2 × 10-8 mL/s (Helium)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)